Learn More
Cytiva Ab SpinTrap™ Säulen
Zur Reinigung von IgG im kleinen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ Ab SpinTrap™ Säulen bieten eine schnelle und bequeme Plattform.
Brand:  Cytiva 28-4083-47
Product Code. 11703329
  • 729.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
Keine Filtration oder Zentrifugation verschiedener Rohproben für die Antikörperaufreinigung erforderlich.
  • Protein G Sepharose™ High Performance in gepackten Spin-Säulen
  • Bindet > 1 mg humanes IgG/Säule
  • Keine Filtration oder Zentrifugation verschiedener Rohproben für die Antikörperaufreinigung erforderlich
  • Klassische und Vernetzungsprotokolle für die Proteinanreicherung (Immunpräzipitation)
  • Elutionsbedingungen, die sowohl für die LC-MS- als auch für die Elektrophoreseanalyse formatiert sind
  • Bindungsvermögen > 1 mg IgG/Säule (bestimmt an humanem polyklonalem IgG)
  • Stabil in allen gängigen Puffern für die Antikörperaufreinigung
  • Enthält Polypropylen-Fass und Polyethylen-Fritten
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Bettvolumen: 100 μ l
  • Maximales Probenvolumen: 600 μ l
  • Kurzfristig (2 h) pH-Stabilität: 2 – 9
  • 600 μl unverdünnte Serumprobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
100 μl
600 μl
6 % hochvernetzte Agarose
50 x 100 μl
Zentrifugationssäule
> 1 mg IgG/Säule
Ab SpinTrap Säulen sind vorgepackte, einteilige Spin-Säulen für die schnelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum- und Zellkulturüberständen. Entwickelt für die Aufreinigung von mehreren Proben in kleinem Maßstab parallel.
4 bis 8 °C und 20 % Ethanol
Zentrifugation
600 μl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers