Learn More
Gibco™ AAV-MAX Helferfreies AAV-Produktionssystemkit, ohne Lysepuffer
Das Gibco™ AAV-MAX Helferfreie AAV-Produktionssystem ist eine skalierbare und hochtitrige Plattform für die AAV-Produktion in Suspension. Es basiert auf einer Suspensionskultur hoher Dichte von klonalen 293F-abgeleiteten Virus-Produktionszellen 2.0 in Virus-Produktionsmedium.
Marke: Gibco™ A54824
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine skalierbare und hochtitrige Plattform für die AAV-Produktion in Suspension
- Basiert auf einer Suspensionskultur hoher Dichte von klonalen 293F-abgeleiteten Virus-Produktionszellen 2.0 in Virus-Produktionsmedium
- Die optimalen viralen Titer werden durch unser hochentwickeltes Lipid-Nanopartikel-Transfektionsreagenz in Kombination mit einem neuartigen Produktionsverstärker vermittelt.
- Die Komponenten sind so konzipiert, dass sie synergistisch arbeiten. Dies führt zu maximalen Titern und macht die Optimierung von Reagenzien und Protokollen überflüssig.
- Hinweis: Diese Version des Kits enthält nicht den AAV-MAX Lysepuffer.
- Informationen zum Kauf des Kits einschließlich des AAV-MAX Lysepuffers finden Sie unter A51217.
- Alle Komponenten sind auch separat erhältlich.
Das AAV-MAX Helferfreie AAV-Produktionssystem hat folgende Merkmale:
- Die Komponenten arbeiten synergistisch, um hohe AAV-Titer von mehr als 5 x 1010 vg/ml (nicht aufgereinigt) zu erzeugen
- Das suspensionsbasierte System verfügt über skalierbare Protokolle vom Schüttelkolben bis zum Bioreaktor
- Vereinfachter Arbeitsablauf: optimiertes Protokoll mit dreifacher Transfektion ohne Helferviren
- Klonale, 293F-abgeleitete hoch produktive Zelllinie
- Robuste Transfektionsprotokolle, anpassbar an eine großvolumige Transfektion
Komponenten des AAV-MAX Systemkits:
- 1 Fläschchen mit Virus-Produktionszellen 2.0
- 1 l Virus-Produktionsmedium
- 1 AAV-MAX Transfektionskit für die Produktion von 1 l
- 100 ml Viral-Plex Komplexierungspuffer
- 100 ml GlutaMAX™ Supplement
Spezifikation
• 1 Fläschchen Virus-Produktionszellen 2,0 • 1 l Virus-Produktionsmedium • 1 AAV-MAX Transfektionskit (für 1 l Produktion) • 100 ml Viral-Plex Komplexierungspuffer • 100 ml GlutaMAX |
|
Niere (Embroyonisch) | |
AAV-Produktionssystem | |
AAV-Produktion | |
1 Kit |
Virus-Produktionszellen 2.0 | |
Suspensions-Zellkultur | |
Steril gefiltert | |
AAV-MAX |