Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Kältethermostate
Kältebad-Umwälzthermostate vom Typ A25 ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern.
Marke:  Thermo Scientific™ LT1555251-B
5150.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11690901
  • 5612.93 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Typ A25 Kältebad-Umwälzthermostate ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern. Leistungsstarke Badumwälzthermostate mit Edelstahlwanne können entsprechend Ihrer Anwendung für unterschiedliche Kühlkapazitäten, Temperaturbereiche und Volumen konfiguriert werden.
Bietet überlegene Kühlleistung, erweiterbare Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung, um Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Auswahl zwischen drei verschiedenen Steuergeräten, somit optimale Flexibilität für das perfekte Gerät für Ihre Anwendung.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Ansprüchen der Anwendung.
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 x 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Anschlüssen, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,17 gal.
12 l
500 W
Druckpumpe, Saugpumpe
475mbar/6.89psi
0.01 ° C
19 x 10,7 x 28 in. (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
7,2 in.
18,4 cm
6,8 in.
17,3 cm
71,1 cm
20,4 cm
36,1 kg
230 V
AC150
CE/ROHS/WEEE
20 l/min
-25°C bis +150°C
3/FL
AC150
19 in.
48,3 cm
10,7 in.
27,3 cm
28 in.
8 in.
79,5 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz