Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 Kältethermostate
Kältebad-Umwälzthermostate vom Typ A25 ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern.
Marke: Thermo Scientific™ 1545251
5424.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Typ A25 Kältebad-Umwälzthermostate ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern. Leistungsstarke Badumwälzthermostate mit Edelstahlwanne können entsprechend Ihrer Anwendung für unterschiedliche Kühlkapazitäten, Temperaturbereiche und Volumen konfiguriert werden.
Bietet überlegene Kühlleistung, erweiterbare Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung, um Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Auswahl zwischen drei verschiedenen Steuergeräten, somit optimale Flexibilität für das perfekte Gerät für Ihre Anwendung.- Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Ansprüchen der Anwendung.
- Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
- Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 x 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
- Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
- Ablassanschluss an der Vorderseite
- Integrierte Griffe
- FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Anschlüssen, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
3,17 gal. | |
12 l | |
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
17 l/min | |
-25 °C bis +100 °C | |
3/FL | |
SC150L | |
19 in. | |
48,3 cm | |
10,7 in. | |
27,3 cm | |
28 in. | |
8 in. | |
79,5 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
SC150L | |
CE/ROHS/WEEE | |
500 W | |
Druckpumpe, Saugpumpe | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02 ° C | |
19 x 10,7 x 28 in. (48,3 x 27,3 x 71,1 cm) | |
7,2 in. | |
18,4 cm | |
6,8 in. | |
17,3 cm | |
71,1 cm | |
20,4 cm | |
36,1 kg | |
230 V |