Learn More
A23187, 98 %, freie Säure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• A23187 ist eine Polyethersubstanz, die Zellmembranen bis hin zu Calcium und anderen zweiwertigen Kationen durchdringt.
Anwendungen
• A23187 kann für Untersuchungen der mitochondrialen Physiologie verwendet werden, da es als Entkoppelungsmittel dient.
• Mit A23187 lassen sich die Rollen zweiwertiger Kationen in der Zellphysiologie untersuchen.
• Bei Bindung von A23187 an fluoreszierende Calciumionen kann es für Bildgebungsuntersuchungen nützlich sein.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | A23187 |
Namenshinweis | Free acid |
Physikalische Form | Fest |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 182.0°C to 193.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Merck Index | 15, 1642 |
Verpackung | Glasflasche in Kunststoffbehälter |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- A23187 (free acid)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only