Learn More
Thermo Scientific™ A23-6 x 100 Festwinkelrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
6 x 100 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
Descripción
Führen Sie mit mehreren Adaptern für kleinere Röhrchen eine Vielzahl von Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ A23-6x100 Festwinkelrotor durch. Innovationen – der Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel, die sofortige Rotoridentifizierung mit Thermo Scientific™ Auto-ID™ und Schnellgriffe an jedem Rotordeckel – verkürzen die Vorbereitungszeiten für den Durchlauf und gewährleisten die Sicherheit des Rotors.
Auto-Lock Rotorsystem:
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation:
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | A23-6 x 100 Festwinkelrotor |
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 100 ml |
| Max. RZB | 62.976 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 23.500 U/min |
| Radius (metrisch) | 102 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 34 mm |
| K-Faktor | 503 |
| Max. Schlauchlänge | 105 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido