Learn More
Thermo Scientific™ A22-24 x 16 Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ A22-24 x 16 ml Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003005
6498.62 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13497868
  • 8622.90 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ A22-24 x 16 ml Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt. Die Rotorinnovationen sind unter anderem das Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotorsystem bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung und Komfortgriffen auf jedem Rotordeckel. Mit dem A22-24 x 16 ml Rotor können 16 ml-Röhrchen für subzelluläre Trennungen verarbeitet werden.
Auto-Lock Rotorsystem:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A22-24 x 16 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
60.063 x g (außen) 60.063 x g (innen)
111 mm außen/111 mm innen
377 (außen); 547 (innen)
18 mm
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
Ja
Aluminium
24 x 16 ml
22.000 U/min
54 mm außen/39 mm innen
102 mm
17,9 lb. (7,7 kg)
28/40°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ A22-24 x 16 Festwinkelrotor >