Learn More
Thermo Scientific™ A21-24 x 15c Festwinkelrotor
Artikelnummer. 13496093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13496093
Marke: Thermo Scientific™ 75003004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit dem Thermo Scientific™ A21-24 x 15c Festwinkelrotor führen Sie subzelluläre Trennungen und Fraktionierungen mit konischen 15 ml-Röhrchen durch.
Mit dem Thermo Scientific™ A21-24 x 15c Festwinkelrotor führen Sie subzelluläre Trennungen und Fraktionierungen mit konischen 15 ml-Röhrchen durch. Durch die Innovationen vom Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotorsystem bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung und Komfortgriffen auf jedem Rotordeckel wird die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt, verkürzt.
Auto-Lock Rotorsystem:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung A21-24 x 15c Festwinkelrotor
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 24 x 15 ml
Max. RZB 63.049 x g (außen) 63.049 x g (innen)
Max. Geschwindigkeit 21.500 U/min
Radius (metrisch) 158 mm
Min. Radius (metrisch) 57 mm
K-Faktor 379
Max. Schlauchlänge 121,5 mm
Max. Röhrchendurchmesser 16,5 mm
Nettogewicht 19,1 lb. (8,7 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
Winkel 42/30°
Biocontainment Ja