Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 gekühlte Umwälzthermostate
A10 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 6 l.
3819.00 € - 5025.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Pumpentyp Druckpumpe, Saugpumpe
Temperaturbereich -10°C bis +100°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11630871
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1535101
17 l/min SC150 230 V 50 Hz
4371.75 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11680901
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1555101
20 l/min AC150 230 V 50 Hz
4663.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11600931
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1565101
20 l/min AC200 230 V 50 Hz
5025.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10303205
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1525101
17 l/min SC100 230V 50 Hz
3819.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ A10 Kältebad-Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -10 °C bis +100 °C und maximal 6 Litern Volumen.Leistungsstarke Umwälzthermostate mit einem Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl können mit einem Regler, der am besten die Anforderungen an Umwälzung und Temperatur Ihrer Anwendung erfüllt, ausgestattet werden.
Optionale Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung erlauben Ihnen, Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Wählen Sie aus den STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Reglern, um den besten Regler für Ihre Anwendung zu nutzen.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Ansprüchen der Anwendung.
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Der Regler kann um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 × 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Kommunikationskabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
6 l
Druckpumpe, Saugpumpe
-10°C bis +100°C