Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 gekühlte Umwälzthermostate
A10 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 6 l.
Marke:  Thermo Scientific™ 1555101
4430.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11680901
  • 4663.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ A10 Kältebad-Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -10 °C bis +100 °C und maximal 6 Litern Volumen.Leistungsstarke Umwälzthermostate mit einem Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl können mit einem Regler, der am besten die Anforderungen an Umwälzung und Temperatur Ihrer Anwendung erfüllt, ausgestattet werden.
Optionale Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung erlauben Ihnen, Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Wählen Sie aus den STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Reglern, um den besten Regler für Ihre Anwendung zu nutzen.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Anforderungen der Anwendung
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Der Regler kann um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16×1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,58 gal.
6 l
240 W
Druckpumpe, Saugpumpe
475mbar/6.89psi
0.01 ° C
16,3 in.
41,4 cm
8,7 in.
22 cm
24,9 in.
5,9 in.
60,6 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
AC150
CE/ROHS/WEEE
20 l/min
-10°C bis +100°C
3/FL
16,3 x 8,7 x 24,9 in. (41,4 x 22 x 63,2 cm)
4,9 in.
12,4 cm
5,4 in.
13,7 cm
63,2 cm
15 cm
27,5 kg
230 V