Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 gekühlte Umwälzthermostate
Artikelnummer. 11600931 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Flussrate:
17 l/min
20 l/min
Reglertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spannung:
230 V
230V
Frequenz:
50 Hz
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11600931
Marke: Thermo Scientific™ 1565101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A10 gekühlte Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 6 l.
Thermo Scientific™ A10 Kältebad-Umwälzthermostate bieten effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -10 °C bis +100 °C und maximal 6 Litern Volumen.Leistungsstarke Umwälzthermostate mit einem Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl können mit einem Regler, der am besten die Anforderungen an Umwälzung und Temperatur Ihrer Anwendung erfüllt, ausgestattet werden.
Optionale Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung erlauben Ihnen, Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Wählen Sie aus den STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Reglern, um den besten Regler für Ihre Anwendung zu nutzen.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Anforderungen der Anwendung
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Der Regler kann um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16×1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,58 gal.
Reglertyp AC200
Kapazität (metrisch) 6 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kühlleistung 240 W
Flussrate 20 l/min
Pumpentyp Druckpumpe, Saugpumpe
Temperaturbereich -10°C bis +100°C
Max. Druck 475mbar/6.89psi
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität 0.01 ° C
Abmessungen (L x B x H) 16,3 x 8,7 x 24,9 in. (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,3 in.
Innenlänge (angloamerikanisch) 4,9 in.
Länge (metrisch) 41,4 cm
Innenlänge (metrisch) 12,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,7 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 5,4 in.
Breite (metrisch) 22 cm
Innenbreite (metrisch) 13,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24,9 in.
Höhe (metrisch) 63,2 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Innentiefe (metrisch) 15 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 60,6 lb.
Gewicht (metrisch) 27,5 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz