Learn More
Tocris Bioscience™ a-Cyclodextrin
Cyclic complexing agent
Marke:  Tocris Bioscience™ 3180/1G
Artikelnummer. 18744374
  • 71.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
α-Cyclodextrin (α-CD) is a cylindrical oligosaccharide presenting a hydrophilic surface and a lipophilic cavity. α-Cyclodextrin can form inclusion complexes with a diverse range of hydrophobic compounds. These complexes increase the aqueous solubility, dissolution rate, and bioavailability of the guest compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10016-20-3
General Laboratory Research Reagent
0.98
1 g
C36H60O30