Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
Potent SCD-1 inhibitor
233.26 € - 894.15 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1032229-3-6 |
Ziel | Compounds for Stem Cell Differentiation |
Summenformel | C20H22ClN3O3 |
Formelmasse | 387.86 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18716239
|
Tocris Bioscience™
4845/10 |
10 mg |
233.26 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18721088
|
Tocris Bioscience™
4845/50 |
50 mg |
894.15 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.Spezifikation
4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide | |
Compounds for Stem Cell Differentiation | |
387.86 |
1032229-3-6 | |
C20H22ClN3O3 | |
>99% |