missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ A 484954

Artikelnummer. 18084012
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18084012

Marke: Tocris Bioscience™ 4483/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CaM kinase III (eEF-2 kinase) inhibitor

Inhibitor of eukaryotic elongation factor-2 (eEF-2) kinase (IC50 = 0.28 μM in enzymatic assay). Reduces eEF-2 phosphorylation with little effect on cancer cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 142557-61-7
Summenformel C13H15N5O3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material A 484954
Menge 50 mg
Formelmasse 289.29
Reinheit >98%
Molekulargewicht 289.295
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt