Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-LV2W
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10429264
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Abdichtung. Thermo Scientific™ 9 mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde, 2 ml, 12 x 32 mm, sind mit dem Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet. Diese Innovation verhindert nicht nur das Durchdrücken des Septums, sondern vermeidet durch einen Anschlagpunkt für die Kappe ein zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen und sorgt so stets für eine optimale, gleichbleibende Abdichtung. Die Fläschchen werden aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Normen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ sowie Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Fläschchen mit Bördelverschluss für gute Versiegelung und Leistung
  • Sure Stop Fläschchen mit klar definiertem Anschlagpunkt im Fläschchenverschluss
  • Der optimale Druck auf die Versiegelung beim Schließen des Fläschchens hängt nicht mehr vom subjektiven Empfinden ab
  • Verhindert zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen von Verschlüssen
  • Ergibt stets eine optimale Versiegelung
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Microseal Einsätze
  • Selbstausrichtende Polyspring Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
350 µl MacroVial Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz, Braunglas, Beschriftungsfeld
12 mm
12 mm
475 μl
<2 μl
Fläschchen mit Einsatz
Schraubverschluss
100
9 mm
350 μl
9 mm
Bernsteinfarben
Glas
350 μl eingeschmolzener Einsatz
350 μl
475 μl
32 mm
9 mm Target DP Fläschchen
Ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.