Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,8 mL
1,85 mL
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Modell:
Innenkegel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Silanisiert |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,85 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Skala | Ja |
| Flaschenhalstyp | Kurzgewinde |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <120 μl |
| Mehr anzeigen |