Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 10310094 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot, Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10310094
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Rot, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Magnetisch und Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Schraube