Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 16308357 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß, Grün
Grün
Rot, Weiß, Grün
Rot-Orange, Durchsichtig, Grün
Rot-Orange, Grün
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,2 mm
1 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 16308357
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Material (Auskleidung) PTFE rein
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Grün
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Typ Schraubverschluss