Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, oben geschlossen, zusammengesetztes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Rot-Orange, Blue
Rot, Weiß, Blau
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,2 mm
1 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beskrivning
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
| Material (Auskleidung) | PTFE rein |
| Farbe | Blau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Typ | Schraube |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering