Learn More
Fisherbrand™ 9 mm PP-Kurzgewindedichtung, schwarz, Mittelloch, angebrachtes Septum
Product Code. 11854840 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau, Weiß, Schwarz
Rot, Weiß, Schwarz
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz
Rot-Orange, Schwarz
Schwarz
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,2 mm
1 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
Product Code. 11854840
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Schraube