Learn More
Fisherbrand™ 9 mm PP-Kurzgewindedichtung, schwarz, Mittelloch, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß, Schwarz
Rot, Weiß, Schwarz
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz
Rot-Orange, Schwarz
Schwarz
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,2 mm
1 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Description
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Farbe | Rot, Weiß, Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Schraube |