Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Artikelnummer. 15216583
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld, mit blauem PTFE/weißem Silikon, vorgeschlitztes Septum
2 ml, Klarglas, mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
9-mm-Komfortkit, durchsichtige Fläschchen, elfenbeinfarbenes PTFE/roter Gummi
9-mm-Weithals, mit Beschriftungsfeld, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
9 mm Komfort- Kit, durchsichtiges Fläschchen, rotes PTFE/weißes Silikon
AVCS IS-Kit, für Agilent LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Thermo GC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Varian LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Waters Alliance™ LC-Autosampler
AVCS Komfort-Kit, für Varian GC-Autosampler
AVCS-Komfort-Kit, durchsichtiges Fläschchen, vollständige Entnahme, mit Kappe aus schwarzem Silikon/PTFE
IS-Kit, für PerkinElmer LC-Autosampler
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas, blaue DP-Kappe mit vorgeschlitztem Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Komfort-Kit
Komfort-Kit mit AVCS
Komfort-Kit, Fläschchen mit weiter Öffnung und kurzem Schraubgewinde
SureStop IS-Kit, Güteklasse GOLD, für Thermo GC Autosampler
SureStop Komfort-Kit, GOLD-Gütegrad
Material:
Glas
Glas, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Silikon
Glas, Silikon
Marking Spot:
Ja
Nein
Enthält:
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(G)-ST1X
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 60180-509, Verschluss: 60180-516
Fläschchen: 60180-723, Verschluss: 60180-671
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54P
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53R
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54A
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-57B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-64B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-75C
Fläschchen: C4000-LV1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-55B
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15216583
Marke: Thermo Scientific™ C500091W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse (in Kits enthalten):
  • Sepen werden aufgrund der verbesserten Innengeometrie ohne Verklebung nahezu vollständig durchgedrückt
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
  • Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
  • Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Bestellinformationen:
Alle Produkte in einer Menge von 100/Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung Komfort-Kit mit AVCS
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54A
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.