Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Artikelnummer. 14869810
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld, mit blauem PTFE/weißem Silikon, vorgeschlitztes Septum
2 ml, Klarglas, mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
9-mm-Komfortkit, durchsichtige Fläschchen, elfenbeinfarbenes PTFE/roter Gummi
9-mm-Weithals, mit Beschriftungsfeld, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
9 mm Komfort- Kit, durchsichtiges Fläschchen, rotes PTFE/weißes Silikon
AVCS IS-Kit, für Agilent LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Thermo GC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Varian LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Waters Alliance™ LC-Autosampler
AVCS Komfort-Kit, für Varian GC-Autosampler
AVCS-Komfort-Kit, durchsichtiges Fläschchen, vollständige Entnahme, mit Kappe aus schwarzem Silikon/PTFE
IS-Kit, für PerkinElmer LC-Autosampler
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas, blaue DP-Kappe mit vorgeschlitztem Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Komfort-Kit
Komfort-Kit mit AVCS
Komfort-Kit, Fläschchen mit weiter Öffnung und kurzem Schraubgewinde
SureStop IS-Kit, Güteklasse GOLD, für Thermo GC Autosampler
SureStop Komfort-Kit, GOLD-Gütegrad
Material:
Glas
Glas, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Silikon
Glas, Silikon
Marking Spot:
Ja
Nein
Enthält:
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(G)-ST1X
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 60180-509, Verschluss: 60180-516
Fläschchen: 60180-723, Verschluss: 60180-671
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54P
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53R
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54A
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-57B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-64B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-75C
Fläschchen: C4000-LV1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-55B
Unit Size:
100 Stück
Product Code. 14869810
Brand: Thermo Scientific™ C5000580
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale von SureStop
  • Konsistente Dichtung, unabhängig vom Anwender und vom Anzugsmoment beim Schließen des Fläschchens
  • Optimales Zusammendrücken des Septums über die gesamte Öffnung des Fläschchens hinweg
  • Die Bauform ermöglicht das gleichmäßig “flache” Positionieren des Verschlusses, wodurch ein eher zylinderförmiges Fläschchenprofil entsteht, das von Autosamplern besser erkannt werden kann und mit den meisten Autosamplern kompatibel ist
  • Bei einer Kombination von AVCS mit unseren C5000 Verschlüssen liefert SureStop die am besten abgedichteten Fläschchen/Verschlüsse, die gegenwärtig erhältlich sind
  • Entwickelt zur Verwendung mit nahezu jedem auf dem Markt verfügbaren Autosampler
  • Im Vergleich zu anderen 2-ml-Fläschchen besitzt SureStop die niedrigsten Verdunstungsverluste und die niedrigste Standardabweichung bei Verdunstungsuntersuchungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Blau
Beschreibung 2 ml, Klarglas, mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Material Glas, Naturkautschuk
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Enthält Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-51B
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit unmontierten SureStop Schraubfläschchen
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 9 mm
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.