Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale von SureStop
- Konsistente Dichtung, unabhängig vom Anwender und vom Anzugsmoment beim Schließen des Fläschchens
- Optimales Zusammendrücken des Septums über die gesamte Öffnung des Fläschchens hinweg
- Die Bauform ermöglicht das gleichmäßig “flache” Positionieren des Verschlusses, wodurch ein eher zylinderförmiges Fläschchenprofil entsteht, das von Autosamplern besser erkannt werden kann und mit den meisten Autosamplern kompatibel ist
- Bei einer Kombination von AVCS mit unseren C5000 Verschlüssen liefert SureStop die am besten abgedichteten Fläschchen/Verschlüsse, die gegenwärtig erhältlich sind
- Entwickelt zur Verwendung mit nahezu jedem auf dem Markt verfügbaren Autosampler
- Im Vergleich zu anderen 2-ml-Fläschchen besitzt SureStop die niedrigsten Verdunstungsverluste und die niedrigste Standardabweichung bei Verdunstungsuntersuchungen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Beschreibung | 2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Transparent |
| Material | Glas, PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi |
| Enthält | Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-51B |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.