Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Artikelnummer. 15246583
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Rosa
Septum:
PTFE/Gummi
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Silikon, weiß/PTFE, rot
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15246583
Marke: Thermo Scientific™ C500094W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Schraubkappen mit vormontierten Septen.
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Komfort-Kit mit Fläschchen und pinkfarbenen Verschlüssen in einem Tisch-Vorratstablett mit zwei Fächern
  • Kits enthalten 100 Fläschchen und 100 Verschlüsse in Pink
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Beschreibung Komfort-Kit mit AVCS
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silicone
Vorgeschlitzt No
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4000-2W, Verschluss: C5000-54B
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.