Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Description
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Komfortkit mit Fläschchen und pinkfarbenen Verschlüssen in einem Tischvorratstablett mit zwei Fächern
- Kits enthalten 100 Fläschchen und 100 Verschlüsse in Pink
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Rosa |
| Beschreibung | 9 mm Komfort- Kit, Braunglasfläschchen, rotes PTFE/weißes Silikon |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas, PTFE, Silicone |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Enthält | Fläschchen: 60180-724, Verschluss: 60180-671 |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.