Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Marke: Thermo Scientific™ MSCERT4015-136W
85.68 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit MS-zertifizierten 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung ist ein Sortiment an 9-mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen.
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Spezifikation
Schwarz | |
Bernsteinfarben | |
No | |
100 | |
Schraubverschluss | |
13-425 | |
13/425 mm |
Montiertes Kit, 13-425 Schraubfläschchen, 4 ml | |
Glas, PTFE, Silikon | |
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | |
4 ml | |
Kit mit montierten Schraubfläschchen | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.