Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12443578 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
Basisausführung:
Abgeschrägte Basis
Deepwell-Basis
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz
Spitzboden
Marking Spot:
Blau
Gelb
Grün
Ja
Nein
Rot
Einsatztyp:
10 μl Behälter
150 μl Behälter
200 μl eingeschmolzener Einsatz
300 μl eingeschmolzener Einsatz
30 μl Behälter
350 μl eingeschmolzener Einsatz
Keine
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Product Code. 12443578
Brand: Thermo Scientific™ C4000S1W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung. Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde 12 x 32 mm sind mit dem Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet. Diese Innovation verhindert nicht nur das Durchdrücken des Septums, sondern vermeidet durch einen Anschlagpunkt für die Kappe ein zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen und sorgt so stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Die Fläschchen werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Normen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse 
  • Durch den weiten Hals lassen sich die Fläschchen einfach befüllen; sie erfordern die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Microseal Einsätze
  • Selbstausrichtende Polyspring Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Fläschchen mit Bördelverschluss für gute Versiegelung und Leistung
  • Sure Stop Fläschchen mit klar definiertem Anschlagpunkt im Fläschchenverschluss
  • Der optimale Druck auf die Versiegelung beim Verschließen des Fläschchens hängt nicht mehr vom subjektiven Empfinden ab
  • Verhindert zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen von Verschlüssen
  • Ergibt stets eine optimale Versiegelung
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Klarglas; Beschriftungsfeld; silanisiert; Kapazität 2 ml/1,8 ml
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Einsatztyp Keine
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100/Pk.
Typ 9 mm Target DP Vial, silanisiert
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.