Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Description
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Grau |
| Beschreibung | Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml |
| Farbe | Transparent |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | LC-GC CERT |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Marking Spot | Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.