Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. p-6062410
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Elfenbein, Rot
Rot, Weiß
Material:
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Silikon
Härte:
35° Shore
45° Shore
50° Shore
55° Shore
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12458696
Marke: Thermo Scientific™ C400030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 9-mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Die Thermo Scientific™ 9 mm-Septa sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Septum für 9-mm-Gewindekappe
Farbe Elfenbein, Rot
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material PTFE, Naturkautschuk
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Silicone/PTFE
Verpackungsart 1 pack of 100
Härte 35° Shore
Autoklavierbar Autoclavable
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Septen
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9-mm-Gewindekappe
Septa Size (Metric) 9 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.