Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
22.95 € - 146.00 €
Spécification
Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Code produit | Marque | Volumen (metrisch) | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volumen (metrisch) | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12133771
|
Thermo Scientific™
C4010-630P |
325 μl | Polypropylen | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 300 µl-Polyspring-Einsatz |
51.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403668
|
Thermo Scientific™
C4010-629 |
375 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 300 µl-Einsatz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12812344
|
Thermo Scientific™
C4010-629L |
400 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | Konischer 350 μl Glaseinsatz, Precision Point |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12423668
|
Thermo Scientific™
C4010-629P |
325 μl | Polypropylen | 8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen | 300 µl-Einsatz, Graduierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11961563
|
Thermo Scientific™
C4010-630 |
375 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 300 µl-Polyspring-Einsatz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11941533
|
Thermo Scientific™
C4011-631 |
500 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 400 µl MicroSert Einsatz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12624045
|
Thermo Scientific™
C4011-631P |
500 μl | Gegossener Kunststoff-Einsatz | Target DP-Fläschchen | 400 µl MicroSert Einsatz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12493708
|
Thermo Scientific™
C4010-S629 |
375 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 300 µl-Einsatz, silanisiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12403718
|
Thermo Scientific™
C4010-S630 |
375 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 300 µl-Polyspring-Einsatz, silanisiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12410078
|
Thermo Scientific™
C4011-S631 |
500 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 400 µl MicroSert Einsatz, silanisiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12443708
|
Thermo Scientific™
C4010-K630 |
375 μl | Glas | Target DP-Fläschchen (9 mm) mit Schraubgewinde und großer Öffnung | 300 µl Polyspring-Einsatz, Kimshield |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11911563
|
Thermo Scientific™
C4010-627L |
400 μl | Glas | National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 350 µl-Einsatz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
- Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
- Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
- Target DP™ Fläschchen
- Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spécification
6 mm | |
Durchsichtig | |
6 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.