Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-629L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
- Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
- Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
- Target DP™ Fläschchen
- Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spezifikation
Konischer 350 μl Glaseinsatz, Precision Point | |
Durchsichtig | |
Glas | |
Präzisionsgeformte Spitze, verbleibt auf dem Fläschchenboden | |
Precision-Point | |
31 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
350 μl |
6 mm | |
6 mm | |
400 μl | |
<2 μl | |
400 µl | |
100 | |
Einsatz für Autosampler-Fläschchen | |
National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.