Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
- Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
- Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
- Target DP™ Fläschchen
- Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 300 µl Polyspring-Einsatz, Kimshield |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 375 μl |
| Einsatztyp | Polyspring-Einsatz |
| Modell | Präzisionsgeformte Spitze, Kimshield deaktiviert |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <1 μl |
| Basisausführung | Konisch |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.