Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Artikelnummer. 12403718 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
325 μl
375 μl
400 μl
500 μl
Material:
Gegossener Kunststoff-Einsatz
Glas
Polypropylen
Produkttyp:
Autosampler
Autosampler Vial Insert
Einsatz für Autosampler-Fläschchen
Basisausführung:
Flachboden
Flacher Boden, silanisiert
Konisch
Konisch, silanisiert
Precision-Point
Pulled-Point
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12403718
Marke: Thermo Scientific™ C4010S630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
  • Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
  • Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Target DP™ Fläschchen
  • Target Fläschchen mit weiter Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 300 µl-Polyspring-Einsatz, silanisiert
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 375 μl
Einsatztyp Polyspring-Einsatz, silanisiert
Modell Präzisionsgeformte Spitze, NSC silanisiert
Rückstandsvolumen (metrisch) <1 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 375 μl
Menge 100
Volume (Metric) Usable 300 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 29 mm
Produkttyp Einsatz für Autosampler-Fläschchen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato