Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-627L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11911563
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 µl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
  • Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
  • Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Target DP™ Fläschchen
  • Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spezifikation
Spezifikation
350 µl-Einsatz
Durchsichtig
Glas
Präzisionsgeformte Spitze, verbleibt auf dem Fläschchenboden
Pulled-Point
31 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
350 μl
6 mm
6 mm
400 μl
<4 μl
400 μl
100
Einsatz für Autosampler-Fläschchen
National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.