Learn More
uvex 9770 Pheos E-S-WR Unventilated Safety Helmets
Artikelnummer. p-7221910 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17259091
Marke: uvex 9770031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight helmets are suitable for use with ambient temperatures down to -30°C, and resistant to hot molten lava splash. Helmets feature a short brim for unrestricted upward vision, and a suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment.
  • Die komplett geschlossene Helmschale ist für Elektriker geeignet
  • Erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Bau- und Industriearbeiten
  • Der Aufhängegurt mit Drehrad ermöglicht eine stufenlose Weitenverstellung
  • Schmaler Rand sorgt für uneingeschränkte Sicht nach oben
  • Seitliche Euroslot-Adapter (30 mm) zum Anbringen von Gehörschutzstöpseln und Visiersystemen
  • 6-Punkt-Textilband-Befestigung für optimale Passform und Tragekomfort
  • Hält Druck von der Seite problemlos stand
  • Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen von bis zu -30 °C geeignet
  • Beständig gegen Spritzern geschmolzenen Metalls
  • Umfasst einen Druckbereich zur Personalisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 397:2012, EN 50365:2002
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Hard Hats
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niederspannungssysteme
Enthält Adaptersystem für uvex™ Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen
Material HDPE
Modell 9770 Pheos E-S-WR, Schmaler Rand
Produkttyp Elektrisch isolierender Helm
Größe 52 bis 61 cm
Größe (metrisch) 52 bis 61 cm
Suspensionstyp Aufhängegurt mit Drehrad
Luftgekühlt Unbelüftet
Kopfausführung Front Brim