Learn More
uvex 96983 Schuhspray
Uvex Nano Shoe Schuhdesinfektionsmittel, gegen Fußgeruch und Fußpilz
Marke: uvex 9698300
16.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Uvex Nano Shoe nutzt eine speziell entwickelte Technologie, die kontrollierte Dosen von Wirkstoffen mit lang anhaltender Wirkung freisetzt
- Das Desinfektionsmittel enthält antimikrobielle und antimykotische Wirkstoffe
- Beseitigt Bakterien und Pilze langfristig
- Die Formel enthält nur Wirkstoffe, die für eine bestimmte Anzahl von Jahren zugelassen sind und in Kosmetika enthalten sind (formaldehyd-, phenolfrei).
- Geruchsvermeidung:
- Die regelmäßige Anwendung in neuen Schuhen verhindert von Anfang an jegliche Geruchsbildung
- Beseitigt Bakterien
- Laufende Deodorisierung:
- Sorgt für geruchsneutrale Schuhe, die bereits intensiv getragen wurden
- Tötet Pilze ab
- Für die Verwendung auf Innenflächen aller Schuhe
- Artikel Nr. 9698.300
- Enthält 125 ml
Verwendung:
- Etwa 5 bis 10 Dosen Uvex Nano Shoe im Freien in Schuhe sprühen
- Nach 5 Minuten Trocknung können die Schuhe getragen werden
- Empfohlene Erstbehandlung schwer betroffener Schuhe: 3 Anwendungen/Woche
- Die regelmäßige Anwendung verhindert, dass sich Gerüche und Pilze langfristig entwickeln
Spezifikation
Uvex Nano | |
Unisex | |
Ja | |
Safety Shoe |
Nein | |
Static | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 96983 Schuhspray > 9698 Schuhspray
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur