Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit U-Boden
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen.Eppendorf™ sterile 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit U-Böden eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Temperatur- oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
Marke: Eppendorf™ 0030605578
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
- OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
- g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 × g
- Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
Grau, Weißer Boden | |
Polypropylen | |
Rund | |
Für PCR-Techniken | |
240/Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
96-Well PCR-Mikrotiterplatten | |
96 | |
Ja | |
121 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit U-Boden > Farbe:Grau/Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur