Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit U-Boden
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen.Eppendorf™ sterile 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit U-Böden eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Temperatur- oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
Marke:  Eppendorf™ 0030605209
653.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10218883
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
  • OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
  • Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
  • g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 × g
  • Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Quantitative Proteinanalyse
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
96
Ja
121 °C
Standard
8 x 12
Polypropylen
Rund
Für PCR-Techniken
240/Packung