Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke:  Eppendorf™ 0030129563
1855.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15871525
  • 1862.42 € / 300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
PCR-frei
Standard
8 x 12
300 Platten (10 Beutel x 30 Platten)
Gelb
PCR-Platte
Polypropylen, Polycarbonat
96
Konischer Boden (V-Well)
Ja
300 Pk.
PCR-frei
Ja
Geringe DNA-Bindung
Ja
Mit Deckel
Autoklavierbar
Eppendorf
Ja
Stehrand
150 μl
Unsteril
Echtzeit-PCR
2250 × g
Ja
300 Stück
Farblos
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind > No. of Wells: 96, Well Volume: 150 μL, Skirt Style: Skirted, Color: Yellow, Packaging: 300 Plates (10 Bags x 30 Plates)