Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke: Eppendorf™ 0030129679
198.44 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Rückgewinnungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
Spezifikation
Kein Barcode | |
PCR-frei | |
Standard | |
8 x 12 | |
25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) | |
Gelb | |
PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Ja | |
25 | |
PCR-frei | |
Ja |
Geringe DNA-Bindung | |
Ja | |
Mit Deckel | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf | |
Ja | |
Stehrand | |
150 μl | |
Unsteril | |
Echtzeit-PCR | |
2250 x g | |
Ja | |
25 Stück | |
Farblos |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind > Farbe: Gelb; Anzahl pro Packung: 25
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur