Learn More
Eppendorf™ 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-Boden, steril
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen. Die Eppendorf™ sterilen 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-Böden eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Temperatur- oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
301.20 € - 790.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10035423
|
Eppendorf™
0030602200 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
301.20 €
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10626674
|
Eppendorf™
0030606205 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | N/A | ||||||
Beschreibung
- Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
- OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
- g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 × g
- Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Standard | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Runder Boden (U-Well) |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
Weiß |