Learn More
Applied Biosystems™ Septen für 96-Well-Platten, für 3500/SeqStudio™ Flex
Diese Septen für 96 Well-Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems 3500 und SeqStudio Flex Gen-Analysatoren entwickelt und validiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4412614
531.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16375332
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Ein Beutel mit 20 Septen. Bei Raumtemperatur lagern.
3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator
20 each
96-Well-Platte
Septenplatte
Raumtemperatur