Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten. Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich
Marke: Fisherbrand™ 14230248
119.70 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten—Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich.
- Reines Polypropylen
- Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
Gelb | |
Halbhoch | |
300 μl | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen | |
Durchsichtig |
8 x 12 | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
6Minuten
36Sekunden
48