Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10354033
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 °C bis +55 °C
-20°bis +120 °C
-20 °C° bis +130 °C°
Wellform:
Quadratisch
Rund
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10354033
Marke: Thermo Scientific™ AB0674
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96-Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Thermo Scientific 96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Besondere Merkmale
  • Runde oder quadratische Abdeckungen zur Versiegelung von 96-Well-Lagerplatten
  • Alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Aus firmeneigenem Thermoplast-Elastomer geformt, für flexibles Design
  • Geeignet zur langfristigen Lagerung
  • Erhältlich im autoklavierbaren oder durchstechbaren Format
    Durchstechbare Variante:
  • Lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO, Ethanol und Isopropanol)
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Zum Durchstechen sind 6 N erforderlich
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
    Autoklavierbare Variante:
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +130 °C
Gefährlich: Nein
Lagerbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe natürlich
Solvent Or Alcohol Resistant Ja
Beschreibung CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Zertifizierung/Konformität Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Material TPE
Sterilität Reinraum
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Stopfendurchmesser 7mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 ° bis 266 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Versiegeln von 96-Well Aufbewahrungsplatten sowie für die langfristige Lagerung
Format 96-well
Produkttyp Dichtungsmatte
Produktlinie Abgene™
Haftmittel Keine
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C° bis +130 °C°
Wellform Rund
Plate Compatibility Abgene 96 runde Wells
Fit for Purpose PCR-fähig