Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden, 1 x 8 Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10274322
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
FLUOTRAC 600
FLUOTRAC 200
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Fluoreszenzmessungen
Lumineszenzmessungen
Transmissionsmessungen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10274322
Marke: Greiner Bio-One 762077
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell behandelt, um die Proteinbindung zu erhöhen. Die Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden enthalten 1 x 8 Streifen sind für optische Messungen geeignet.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
  • Flachboden
  • Polystyrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Streifenplatte
Array 8 x 12
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 350 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung FLUOTRAC 600
Gesamtvolumen (metrisch) Well 388 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmessungen
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 5
RNase-frei Ja
Rahmenfarbe Weiß
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellfarbe Schwarz