Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden, 1 x 8 Streifen
Speziell behandelt, um die Proteinbindung zu erhöhen. Die Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden enthalten 1 x 8 Streifen sind für optische Messungen geeignet.
Marke: Greiner Bio-One 762071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Flachboden
- Polystyrol
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Streifenplatte | |
Hohe Bindungskapazität | |
Polystyrol | |
20 bis 350 μl | |
Microlon 600 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
Transmissionsmessungen | |
5 | |
Weiß | |
Durchsichtig |
8 x 12 | |
Streifenplatte | |
96 | |
Unsteril | |
388 μl | |
Ja | |
100 | |
Ja | |
-20 bis +60 °C |