Learn More
BRAND™ 96-Well Platten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polypropylen-Platten sind bei 250 °F (121 °C) autoklavierbar und beständig gegen viele Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO.
- Durchsichtige Polystyrolplatten sind in nicht sterilen, sterilen und sterilen Ausführungen mit behandelten hydrophilen Oberflächen erhältlich. Sie können zwischen flachen, runden oder konischen Böden wählen.
- Die Platten besitzen erhöhte Ränder für eine einfache Versiegelung mit Klebefolien sowie vertiefte Zwischenräume für weniger Kreuzkontaminationen. Die optionalen Deckel besitzen Kondensationsringe.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | 96-Well Assay-Mikrotiterplatten |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 330 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Non-treated |
| Mehr anzeigen |