Learn More
Applied Biosystems™ Plate Septa, 96 well
Artikelnummer. 12059570 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 x
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12059570
Marke: Applied Biosystems™ 4315933
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Jede Packung enthält 20 Septen, ausreichend für 1.920 Proben
Diese sind Septa zur Verwendung mit den 3730, 3730xl, 3130xl und 3130 Geräten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 20 Septen, ausreichend für 1.920 Proben.
Format 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3130 Genanalysator
Produkttyp Septenplatte
Menge 20 x
Versandbedingung Raumtemperatur