Beschreibung
- Höhe: 44mm
- 2000 µl
- U-Boden
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Runder Boden (U-Well) |
8 x 12 | |
96 | |
2000 μl | |
44,3 mm |
Standard | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Runder Boden (U-Well) |
8 x 12 | |
96 | |
2000 μl | |
44,3 mm |